2-Fluor-α,α,α-trichlortoluen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene, 2-Fluorobenzotrichloride, o-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
PC3578-25G PC3578-100G PC3578-5G
APOSPC3578-25GEA 806 DKK
APOSPC3578-25G APOSPC3578-100G APOSPC3578-5G
2-Fluor-α,α,α-trichlortoluen 99%
2-Fluor-α,α,α-trichlortoluen
Formel: C₇H₄Cl₃F
Kogepunkt: 75 °C/5mmHg
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000787
CAS-nummer: 488-98-2
EINECS: 207-692-5