5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(Tert-butylcarbmoyl)-2-fluorophenylboronic acid, 5-tert-Butylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, (5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenyl)boronic acid
PC3576-1G PC3576-5G
APOSPC3576-1GEA 2080 DKK
APOSPC3576-1G APOSPC3576-5G
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₃
Smeltepunkt: 142…144 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08436054
CAS-nummer: 874289-51-7