3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3571-1G PC3571-5G
APOSPC3571-1GEA 709 DKK
APOSPC3571-1G APOSPC3571-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BBrF₃O₂
Smeltepunkt: 177…180 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08436051
CAS-nummer: 913835-64-0