5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Borono-4-fluorobenzoic acid
PC3563-1G PC3563-5G
APOSPC3563-1GEA 567 DKK
APOSPC3563-1G APOSPC3563-5G
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 96%
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₄
Smeltepunkt: 224…226 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08436065
CAS-nummer: 874219-59-7