1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl trichloromethyl ether
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3557-5G PC3557-25G
APOSPC3557-5GEA 924 DKK
APOSPC3557-5G APOSPC3557-25G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl trichloromethyl ether
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl trichloromethyl ether
Formel: C₄HCl₃F₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094226
CAS-nummer: 56860-83-4