Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3553-1G PC3553-5G
APOSPC3553-1GEA 570 DKK
APOSPC3553-1G APOSPC3553-5G
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₁₁H₈F₆O₂
Molekylvægt: 286.17 g/mol
Kogepunkt: 84 °C/10mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320684
CAS-nummer: 96617-71-9