4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3552-25G PC3552-5G PC3552-100G
APOSPC3552-25GEA 414 DKK
APOSPC3552-25G APOSPC3552-5G APOSPC3552-100G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₄O₂S
Kogepunkt: 92 °C/0,8mmHg
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01091001
CAS-nummer: 1682-10-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III