2-Fluor-5-nitroanilin 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3549-5G PC3549-1G
APOSPC3549-5GEA 0 DKK
APOSPC3549-5G APOSPC3549-1G
2-Fluor-5-nitroanilin 96%
2-Fluor-5-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Smeltepunkt: 97…103 °C
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007652
CAS-nummer: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III