2-Fluor-5-iodbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3543-5G PC3543-25G PC3543-100G
APOSPC3543-5GEA 175 DKK
APOSPC3543-5G APOSPC3543-25G APOSPC3543-100G
2-Fluor-5-iodbenzonitril 98%
2-Fluor-5-iodbenzonitril
Formel: C₇H₃FIN
Molekylvægt: 247.01 g/mol
Smeltepunkt: 71…73 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094225
CAS-nummer: 351003-36-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III