2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Chloro-4-fluorophenacyl bromide
PC3542-1G PC3542-25G PC3542-5G
APOSPC3542-1GEA 349 DKK
APOSPC3542-1G APOSPC3542-25G APOSPC3542-5G
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrClFO
Molekylvægt: 251.48 g/mol
Smeltepunkt: 35…37 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05154991
CAS-nummer: 63529-30-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III