3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC3533-1G PC3533-500MG PC3533-250MG
APOSPC3533-1GEA 458 DKK
APOSPC3533-1G APOSPC3533-500MG APOSPC3533-250MG
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BFNO₂
Smeltepunkt: 237…239 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788558
CAS-nummer: 458532-97-3