2'-Chlor-5'-Fluoracetophenon 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3531-25G PC3531-5G PC3531-100G
APOSPC3531-25GEA 1180 DKK
APOSPC3531-25G APOSPC3531-5G APOSPC3531-100G
2'-Chlor-5'-Fluoracetophenon 99%
2'-Chlor-5'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Molekylvægt: 172.59 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042574
CAS-nummer: 2965-16-4