2-Fluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3530-100G PC3530-500G
APOSPC3530-100GEA 197 DKK
APOSPC3530-100G APOSPC3530-500G
2-Fluorbenzonitril 98%
2-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₄FN
Kogepunkt: 92…95 °C/22mmHg
Massefylde: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001773
CAS-nummer: 394-47-8
EINECS: 206-897-7