1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3505-1G PC3505-5G
APOSPC3505-1GEA 4450 DKK
APOSPC3505-1G APOSPC3505-5G
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formel: C₇H₉FN₂O₂S
Smeltepunkt: 117…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08692478
CAS-nummer: 914637-59-5