2-Fluorbenzoesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Fluorobenzoic acid
PC3500-1KG PC3500-100G PC3500-500G
APOSPC3500-1KGEA 414 DKK
APOSPC3500-1KG APOSPC3500-100G APOSPC3500-500G
2-Fluorbenzoesyre 99%
2-Fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₅FO₂
Smeltepunkt: 122…125 °C
Massefylde: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002405
CAS-nummer: 445-29-4
EINECS: 207-158-1