2',6'-Dichlor-3'-Fluoracetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3497-100G PC3497-25G
APOSPC3497-100GEA 208 DKK
APOSPC3497-100G APOSPC3497-25G
2',6'-Dichlor-3'-Fluoracetophenon 98%
2',6'-Dichlor-3'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₅Cl₂FO
Molekylvægt: 207.03 g/mol
Kogepunkt: 250…255 °C
Massefylde: 1.403 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093760
CAS-nummer: 290835-85-7