4-Fluorphenylboronsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3482-25G PC3482-100G PC3482-500G
APOSPC3482-25GEA 164 DKK
APOSPC3482-25G APOSPC3482-100G APOSPC3482-500G
4-Fluorphenylboronsyre 97%
4-Fluorphenylboronsyre
Contains variable amounts of the anhydride GLC reagent for diols see: J. Chromatogr.,158,33,1978
Formel: C₆H₆BFO₂
Smeltepunkt: 262…265 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039136
CAS-nummer: 1765-93-1