4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3479-1G PC3479-25G PC3479-5G
APOSPC3479-1GEA 164 DKK
APOSPC3479-1G APOSPC3479-25G APOSPC3479-5G
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
Smeltepunkt: 39…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01091011
CAS-nummer: 106312-36-1