3-fluorbenzamid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3474-100G PC3474-25G
APOSPC3474-100GEA 1200 DKK
APOSPC3474-100G APOSPC3474-25G
3-fluorbenzamid 99%
3-fluorbenzamid
Formel: C₇H₆FNO
Molekylvægt: 139.13 g/mol
Kogepunkt: 287
Smeltepunkt: 129…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007983
CAS-nummer: 455-37-8
EINECS: 207-247-5