2-fluorbenzamid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3472-5G PC3472-25G
APOSPC3472-5GEA 426 DKK
APOSPC3472-5G APOSPC3472-25G
2-fluorbenzamid 98%
2-fluorbenzamid
Formel: C₇H₆FNO
Molekylvægt: 139.13 g/mol
Kogepunkt: 287
Smeltepunkt: 117…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007970
CAS-nummer: 445-28-3
EINECS: 207-157-6