4-Fluorbenzaldehyd 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3470-100G PC3470-500G
APOSPC3470-100GEA 164 DKK
APOSPC3470-100G APOSPC3470-500G
4-Fluorbenzaldehyd 99%
4-Fluorobenzaldehyde
Synthesis, 63 (1991): simple preparation of several 4-aryloxy phenols (via substitution then Baeyer-Villiger).
Formel: C₇H₅FO
Kogepunkt: 70…72 °C/10mmHg
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003378
CAS-nummer: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN nummer: 1989
ADR: 3,III