3-Fluorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3460-100G PC3460-1KG PC3460-500G
APOSPC3460-100GEA 175 DKK
APOSPC3460-100G APOSPC3460-1KG APOSPC3460-500G
3-Fluorbenzaldehyd 98%
3-Fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO
Kogepunkt: 56…58 °C/10mmHg
Massefylde: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003348
CAS-nummer: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN nummer: 1989
ADR: 3,III