6-Fluor-o-anisaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-6-mehoxybenzaldehyde, 2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-2-anisaldehyde
PC3458-1G PC3458-25G PC3458-5G
APOSPC3458-1GEA 164 DKK
APOSPC3458-1G APOSPC3458-25G APOSPC3458-5G
6-Fluor-o-anisaldehyd 98%
6-Fluor-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Smeltepunkt: 59…63 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01090998
CAS-nummer: 146137-74-8