4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3457-1G PC3457-25G PC3457-5G
APOSPC3457-1GEA 208 DKK
APOSPC3457-1G APOSPC3457-25G APOSPC3457-5G
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₇F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01091004
CAS-nummer: 220227-53-2