Undecafluorohexanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3454-1G PC3454-5G PC3454-10G
APOSPC3454-1GEA 164 DKK
APOSPC3454-1G APOSPC3454-5G APOSPC3454-10G
Undecafluorohexanoic acid
Undecafluorohexanoic acid
Formel: C₆HF₁₁O₂
Kogepunkt: 157 °C
Massefylde: 1,762 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00198040
CAS-nummer: 307-24-4
EINECS: 206-196-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II