4-Fluor-2-iodanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3452-100G PC3452-25G PC3452-5G
APOSPC3452-100GEA 763 DKK
APOSPC3452-100G APOSPC3452-25G APOSPC3452-5G
4-Fluor-2-iodanilin 98%
4-Fluor-2-iodanilin
Formel: C₆H₅FIN
Molekylvægt: 237.02 g/mol
Kogepunkt: 74…76 °C
Massefylde: 1.99 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042584
CAS-nummer: 61272-76-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III