2-Fluorbenzaldehyd 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3450-100G PC3450-1KG PC3450-250G
APOSPC3450-100GEA 186 DKK
APOSPC3450-100G APOSPC3450-1KG APOSPC3450-250G
2-Fluorbenzaldehyd 99%
2-Fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO
Kogepunkt: 172…175 °C
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003302
CAS-nummer: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN nummer: 1989
ADR: 3,III