2,3,5-Trifluorbenzamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3445-5G PC3445-1G
APOSPC3445-5GEA 447 DKK
APOSPC3445-5G APOSPC3445-1G
2,3,5-Trifluorbenzamid 97%
2,3,5-Trifluorbenzamid
Formel: C₇H₄F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061198
CAS-nummer: 238403-46-8