3-Fluorbenzalchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: α,α-Dichloro-3-fluortoluene, 1-(Dichloromethyl)-3-fluorobenzene
PC3444B-25G PC3444B-5G
APOSPC3444B-25GEA 2060 DKK
APOSPC3444B-25G APOSPC3444B-5G
3-Fluorbenzalchlorid 98%
3-Fluorbenzalchlorid
Formel: C₇H₅Cl₂F
Kogepunkt: 195…197 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037112
CAS-nummer: 402-64-2