2-Fluorbenzalchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: α,α-Dichloro-2-fluortoluene
PC3444A-25G PC3444A-5G PC3444A-100G
APOSPC3444A-25GEA 1630 DKK
APOSPC3444A-25G APOSPC3444A-5G APOSPC3444A-100G
2-Fluorbenzalchlorid 97%
2-Fluorbenzalchlorid
Formel: C₇H₅Cl₂F
Molekylvægt: 179.02 g/mol
Kogepunkt: 224…232 °C
Massefylde: 1.309 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043797
CAS-nummer: 320-65-0
UN nummer: 3265
ADR: 8 III