2,6-Difluor-4-methoxyphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3437-1G PC3437-25G PC3437-5G
APOSPC3437-1GEA 208 DKK
APOSPC3437-1G APOSPC3437-25G APOSPC3437-5G
2,6-Difluor-4-methoxyphenylboronsyre 98%
2,6-Difluor-4-methoxyphenylboronsyre
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Smeltepunkt: 125…130 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05664299
CAS-nummer: 406482-20-0