2-(Trifluormethoxy)benzensulfonamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3435-1G PC3435-5G PC3435-25G
APOSPC3435-1GEA 110 DKK
APOSPC3435-1G APOSPC3435-5G APOSPC3435-25G
2-(Trifluormethoxy)benzensulfonamid
2-(Trifluormethoxy)benzensulfonamid
Formel: C₇H₆F₃NO₃S
Molekylvægt: 241.19 g/mol
Smeltepunkt: 187…190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320751
CAS-nummer: 37526-59-3