3-Fluoranisol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-3-methoxybenzene
PC3430-100G PC3430-25G PC3430-50G PC3430-1KG
APOSPC3430-100GEA 492 DKK
APOSPC3430-100G APOSPC3430-25G APOSPC3430-50G APOSPC3430-1KG
3-Fluoranisol 99%
3-Fluoranisol
Formel: C₇H₇FO
Molekylvægt: 126.13 g/mol
Kogepunkt: 158…159 °C
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 1.104 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000335
CAS-nummer: 456-49-5
EINECS: 207-267-4
UN nummer: 1993
ADR: 3 III