1-Brom-3-(difluormethoxy)benzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3429-1G PC3429-5G PC3429-10G
APOSPC3429-1GEA 164 DKK
APOSPC3429-1G APOSPC3429-5G APOSPC3429-10G
1-Brom-3-(difluormethoxy)benzen 98%
1-Brom-3-(difluormethoxy)benzen
Formel: C₇H₅BrF₂O
Kogepunkt: 196…197 °C
Massefylde: 1,585 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236233
CAS-nummer: 262587-05-3