Diethyl difluoromalonate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3428-1G PC3428-5G
APOSPC3428-1GEA 164 DKK
APOSPC3428-1G APOSPC3428-5G
Diethyl difluoromalonate 98%
Diethyl difluoromalonate
Formel: C₇H₁₀F₂O₄
Kogepunkt: 94…95 °C/23mmHg
Massefylde: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221617
CAS-nummer: 680-65-9