3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC3426-25G
PC3426-5G
PC3426-1G
APOSPC3426-25GEA
2570
DKK
APOSPC3426-25G
APOSPC3426-5G
APOSPC3426-1G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₉H₆F₄O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00236273 CAS-nummer: 237761-81-8 |