α,α,α,2,3,5,6-Heptafluortoluen 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

PC3424-25G PC3424-5G
APOSPC3424-25GEA 1440 DKK
APOSPC3424-25G APOSPC3424-5G
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluortoluen 98%
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluortoluen
Formel: C₇HF₇
Kogepunkt: 111…112 °C
Massefylde: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012385
CAS-nummer: 651-80-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR