5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α,α,α,5-Tetrafluoro-o-tolualdehyde, 2-Trifluoromethyl-5-fluorobenzaldehyde
PC3423-10G PC3423-5G
APOSPC3423-10GEA 600 DKK
APOSPC3423-10G APOSPC3423-5G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel: C₈H₄F₄O
Molekylvægt: 192.11 g/mol
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236276
CAS-nummer: 90381-08-1