3,4-Difluor-o-phenylendiamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3416-1G PC3416-5G
APOSPC3416-1GEA 164 DKK
APOSPC3416-1G APOSPC3416-5G
3,4-Difluor-o-phenylendiamin 97%
3,4-Difluor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₆F₂N₂
Smeltepunkt: 58…60 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00153128
CAS-nummer: 153505-39-6