2-Amino-3-fluorophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3404-1G PC3404-5G
APOSPC3404-1GEA 175 DKK
APOSPC3404-1G APOSPC3404-5G
2-Amino-3-fluorophenol 97%
2-Amino-3-fluorophenol
Formel: C₆H₆FNO
Molekylvægt: 127.1163 g/mol
Smeltepunkt: 126…127 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368754
CAS-nummer: 53981-23-0