3-Fluoranilin 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

PC3400-100G PC3400-1KG PC3400-500G PC3400-25G
APOSPC3400-100GEA 1080 DKK
APOSPC3400-100G APOSPC3400-1KG APOSPC3400-500G APOSPC3400-25G
3-Fluoranilin 98%
3-Fluoranilin
Formel: C₆H₆FN
Molekylvægt: 111.12 g/mol
Kogepunkt: 186…187 °C
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1.156 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007758
CAS-nummer: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
UN nummer: 2941
ADR: 6.1 III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR