2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3399-25G PC3399-100G
APOSPC3399-25GEA 502 DKK
APOSPC3399-25G APOSPC3399-100G
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane
Formel: C₉H₅F₁₅O
Kogepunkt: 130 °C
Smeltepunkt: –100 °C
Massefylde: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038367
CAS-nummer: 297730-93-9