2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3398-5G PC3398-1G
APOSPC3398-5GEA 2680 DKK
APOSPC3398-5G APOSPC3398-1G
2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
2-(Trifluoromethyl)dioxolane
Formel: C₄H₅F₃O₂
Kogepunkt: 90 °C
Massefylde: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038366
CAS-nummer: 2344-09-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III