DL-2-Fluoro-3-alanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3387E-250MG PC3387E-100MG
APOSPC3387E-250MGEA 2530 DKK
APOSPC3387E-250MG APOSPC3387E-100MG
DL-2-Fluoro-3-alanine
DL-2-Fluoro-3-alanine
Formel: C₃H₆FNO₂
Smeltepunkt: 222…223 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041324
CAS-nummer: 3821-81-6