1,1,1-Trifluoroacetone oxime 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3386-25G PC3386-5G PC3386-1G
APOSPC3386-25GEA 4660 DKK
APOSPC3386-25G APOSPC3386-5G APOSPC3386-1G
1,1,1-Trifluoroacetone oxime 97%
1,1,1-Trifluoroacetone oxime
Formel: C₃H₄F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06248847
CAS-nummer: 431-40-3