Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3371-25G PC3371-5G
APOSPC3371-25GEA 5030 DKK
APOSPC3371-25G APOSPC3371-5G
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Formel: C₄F₉KO₄S
Molekylvægt: 354.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00155953
CAS-nummer: 117205-07-9