3'-Fluoracetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3370-100G PC3370-25G PC3370-1G PC3370-5G PC3370-10G
APOSPC3370-100GEA 994 DKK
APOSPC3370-100G APOSPC3370-25G APOSPC3370-1G APOSPC3370-5G APOSPC3370-10G
3'-Fluoracetophenon 97%
3'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Kogepunkt: 81 °C/9mmHg
Smeltepunkt: –3 °C
Massefylde: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000338
CAS-nummer: 455-36-7
EINECS: 207-245-4