3-Fluor-2-nitropyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3369-1G PC3369-5G PC3369-10G PC3369-25G
APOSPC3369-1GEA 164 DKK
APOSPC3369-1G APOSPC3369-5G APOSPC3369-10G APOSPC3369-25G
3-Fluor-2-nitropyridin 98%
3-Fluoro-2-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Smeltepunkt: 30…35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114127
CAS-nummer: 54231-35-5