3'-Fluor-4'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3366-250MG PC3366-1G PC3366-5G
APOSPC3366-250MGEA 164 DKK
APOSPC3366-250MG APOSPC3366-1G APOSPC3366-5G
3'-Fluor-4'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
3'-Fluor-4'-(trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₈F₄O
Molekylvægt: 220.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236306
CAS-nummer: 237761-78-3