1-(4-Fluorophenylsulphonyl)pyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3357-1G PC3357-5G
APOSPC3357-1GEA 546 DKK
APOSPC3357-1G APOSPC3357-5G
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)pyrrolidine
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₂FNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00783756
CAS-nummer: 157187-14-9